SY3H580D8AA5
Synthonix Corporation
cis-hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5-one
About This Item
Iupac Name
(3aR,6aS)-tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5(3H)-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7-1-5-3-9-4-6(5)2-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Clave InChI
YNDZEULKVPLNDE-OLQVQODUSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59788.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)