SY3H580D896C
Synthonix Corporation
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-11-7-15(8-12-17)5-4-9-16-10-6-15/h16H,4-12H2,1-3H3
Clave InChI
MCLHMSGEDWSROH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59775.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)