Merck
SY3H3D682531
Synthonix Corporation
2,4,6-Trichlorophenyl Formate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.46
Número MDL:
Iupac Name
2,4,6-trichlorophenyl formate
Inchi Code
1S/C7H3Cl3O2/c8-4-1-5(9)7(12-3-11)6(10)2-4/h1-3H
Clave InChI
YSUDXADDVAYVNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/44210.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/44210.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)