Merck
SY3H3D682470
Synthonix Corporation
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,2,3,5-tetrafluoro-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(8)6(11(12)13)5(10)4(2)9/h1H
InChI key
FDLCUAUNAWWSBX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid Colour: colorless - yellow
Product Link
https://synthonix.com/43417.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43417.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)