Merck
SY3H3D682346
Synthonix Corporation
(S)-Tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3S)-tetrahydro-3-furanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
Clave InChI
MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40344.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40344.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)