Merck
SY3H3D681AFA
Synthonix Corporation
4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
Iupac Name
4-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,11H2
Clave InChI
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52279.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52279.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)