Merck
SY3H3D68163E
Synthonix Corporation
6-Nitrochroman-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-nitro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
KUAWMWVXZMQZLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51224.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51224.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)