Merck
SY3H3D6810E2
Synthonix Corporation
N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.34
Número MDL:
Iupac Name
N-(5-methoxy-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO4S/c1-18-12-8-9-14(13(10-12)15-20(2,16)17)19-11-6-4-3-5-7-11/h3-10,15H,1-2H3
Clave InChI
HKQJXMJGWKDFTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57685.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57685.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)