Merck
SY3H3D6805B6
Synthonix Corporation
Methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI key
UWOWQJXAUBYDTF-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/52587.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52587.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)