Merck
SY3H3D67D2DE
Synthonix Corporation
1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212
Número MDL:
Iupac Name
3-ethyl-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/46613.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46613.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)