Merck
SY3H3D67D223
Synthonix Corporation
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-4-7-5(9)3-6(10)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
Clave InChI
CBXPKEZRCKCOID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43217.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43217.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)