SY3H3D67CFF3
Synthonix Corporation
3,6-Diiodo-9-phenyl-9H-carbazole
About This Item
Iupac Name
3,6-diiodo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H11I2N/c19-12-6-8-17-15(10-12)16-11-13(20)7-9-18(16)21(17)14-4-2-1-3-5-14/h1-11H
Clave InChI
AWGAUYXFWGUFNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59127.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)