Merck
SY3H3D67CC1D
Synthonix Corporation
Diethyl 2,5-dibromoterephthalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
380.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
diethyl 2,5-dibromoterephthalate
Inchi Code
1S/C12H12Br2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
WXRSDHICEYICMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55777.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55777.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)