Merck
SY3H3D67CBE7
Synthonix Corporation
2,8-Dimethylnonane-4,6-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número MDL:
Iupac Name
2,8-dimethyl-4,6-nonanedione
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-8(2)5-10(12)7-11(13)6-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
GJMUCDMIIVSROW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/55089.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55089.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)