Merck
SY3H3D67C207
Synthonix Corporation
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.05
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2/c1-4-6(3-11)8(10)12-5(2)7(4)9/h1-2H3
Clave InChI
UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47859.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47859.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)