SY3H3D67BB0F
Synthonix Corporation
6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-1-2-4(9)10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
Clave InChI
QMOFLAKXMLKVTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42806.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)