Merck
SY3H3D67B9B6
Synthonix Corporation
2,6-Difluoropyridin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.1
Número MDL:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4F2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
Clave InChI
OWXBXLGJIFPPMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40746.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40746.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)