Merck
SY3H3D67B8A1
Synthonix Corporation
4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
329.35
Número MDL:
Iupac Name
4-cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
Inchi Code
1S/C19H17F2NO2/c1-2-3-4-5-13-6-8-14(9-7-13)19(23)24-15-10-17(20)16(12-22)18(21)11-15/h6-11H,2-5H2,1H3
Clave InChI
ZSDURCFSQJERPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/59377.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59377.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)