Merck
SY3H3D67B001
Synthonix Corporation
2-((6-Chloro-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.69
Número MDL:
Iupac Name
2-[(6-chloro-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H10ClN3O2/c1-16-12(18)6-11(14)17(13(16)19)8-10-5-3-2-4-9(10)7-15/h2-6H,8H2,1H3
Clave InChI
BVUJISIVAHYNLI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/56664.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56664.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)