Merck
SY3H3D67AFEF
Synthonix Corporation
(4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.65
Número MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H
Clave InChI
KHXSJSBQIWAIEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/56467.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56467.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)