Merck
SY3H3D67AD9B
Synthonix Corporation
(2-Chloro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.46
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-7-3-4-8(10(12)13)9(11)5-7/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI key
OKGHQUDYWHNUKC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/50295.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50295.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)