Merck
SY3H3D67A3E9
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-iodotoluene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.48
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-2-iodo-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6ClI/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
FTGLKPMFTLNUBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow to pale yellow red or pale-red solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/45181.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45181.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)