Merck
SY3H3D67A377
Synthonix Corporation
6-Chloro-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.58
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-chloro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow or Gray - Pale reddish yellow
Product Link
https://synthonix.com/44774.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44774.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)