SY3H3D67A264
Synthonix Corporation
3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4;/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9);1H
Clave InChI
YWNDZOPEUJWLML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43546.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)