Merck
SY3H3D678935
Synthonix Corporation
2-Bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.14
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,3-diethyl-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15Br/c1-4-9-6-8(3)7-10(5-2)11(9)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
QWIITRRSNVBPDK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/54816.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54816.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)