SY3H3D67890B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-fluorobenzoate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
ZZLARVGXLOCKHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54677.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)