Merck
SY3H3D677BDA
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.03
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-6(8(10,11)12)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
OYFKTZQGAWXNTI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47850.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47850.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)