Merck
SY3H3D677A60
Synthonix Corporation
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.07
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,9-10H2,1H3
Clave InChI
UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow to Brown or Green Solid
Product Link
https://synthonix.com/46284.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46284.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)