SY3H3D677488
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
FNINYRSNPGPWEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44496.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)