Merck
SY3H3D6773A2
Synthonix Corporation
Benzene-1,3,5-triamine trihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.54
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,3,5-benzenetriamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.3ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;;/h1-3H,7-9H2;3*1H
Clave InChI
GSPBVFMIOSWQJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow or pale-gray to gray solid
Product Link
https://synthonix.com/43579.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43579.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)