Merck
SY3H3249FAF5
Synthonix Corporation
(2,3,5-Trifluorophenyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.13
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3,5-trifluorobenzylamine
Inchi Code
1S/C7H6F3N/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-2H,3,11H2
InChI key
VBSZVHOYRNCVSA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38161.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38161.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)