Merck
SY3H3249FA75
Synthonix Corporation
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.73
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-10(2,3)13-9(12)8-4-6-11-7-5-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3;1H
Clave InChI
VLFRGIAACOBTLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38516.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38516.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)