Merck
SY3H3249F8E4
Synthonix Corporation
Methyl 4-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-8-3-5-9(6-4-8)11(13)15-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Clave InChI
QAQYBHOZQQRJBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Lump or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37905.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37905.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)