Merck
SY3H3249F34E
Synthonix Corporation
(2R)-2,6-bis[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
346.42
Número MDL:
Iupac Name
(2R)-2,6-bis[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoic acid
Inchi Code
1S/C16H30N2O6/c1-15(2,3)23-13(21)17-10-8-7-9-11(12(19)20)18-14(22)24-16(4,5)6/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t11-/m1/s1
Clave InChI
FBVSXKMMQOZUNU-LLVKDONJSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/38967.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38967.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)