Merck
SY3H315B10D5
Synthonix Corporation
5-Ethylpyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
Iupac Name
5-ethyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-6-3-7(8)5-9-4-6/h3-5H,2,8H2,1H3
Clave InChI
JORHXIQAVSSYQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/37485.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/37485.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)