Merck
SY3H315B1002
Synthonix Corporation
2-(6-Chloropyridin-3-yl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(6-chloro-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c8-7-2-1-6(3-4-10)5-9-7/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI key
GRVARUXBHWDCML-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37718.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37718.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)