Merck
SY3H315B0F1F
Synthonix Corporation
1-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Iupac Name
1-(6-bromo-2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
WOLKOZYBCJFJCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/37443.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37443.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)