Merck
SY3514241803
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-amino-2- azaspiro[4.4]nonane-2- carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-2-azaspiro[4.4]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-7-6-13(9-15)5-4-10(14)8-13/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clave InChI
BHCQMFFWISUOHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://synthonix.com/18779.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18779.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)