Merck
SY3465085074
Synthonix Corporation
methyl 3-iodo-1h-indole-7-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.08
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-iodo-1H-indole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8INO2/c1-14-10(13)7-4-2-3-6-8(11)5-12-9(6)7/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
QHKCXKOTFXOTCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27215.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/27215.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)