Merck
SY3465084558
Synthonix Corporation
3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester, (1r,6s)-rel-
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.31
Número MDL:
Iupac Name
methyl (1S,6R)-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohex-3-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-10-8-6-5-7-9(10)11(15)17-4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3,(H,14,16)/t9-,10+/m0/s1
Clave InChI
RZIDCDXFSTUXMB-VHSXEESVSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25575.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25575.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)