SY3465084410
Synthonix Corporation
3-bromo-1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H18BrN3OSi/c1-20(2,3)5-4-19-10-18-9-13(15)12-6-11(7-16)8-17-14(12)18/h6,8-9H,4-5,10H2,1-3H3
Clave InChI
DVBYYIKHTKWJQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/27218.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)