SY3465084182
Synthonix Corporation
tert-butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-13(9-14)6-4-10(15)5-7-13/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
KHCPHQZPEYFYRA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19056.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)