Merck
SY3465083966
Synthonix Corporation
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.59
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-2-1-5-3-7-4-5;/h5,7H,1,3-4H2;1H
InChI key
SJSKCHPFJJQTBK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19606.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19606.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)