Merck
SY3432450561
Synthonix Corporation
8-Azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,2'-[1,3]dioxolane]
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.22
Número MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-8-azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-3,2'-[1,3]dioxolane]
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-2-8-6-9(5-7(1)10-8)11-3-4-12-9/h7-8,10H,1-6H2
Clave InChI
AGYAUTGGRPUPMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13215.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13215.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)