Merck
SY3432449650
Synthonix Corporation
6-Amino-1-Boc-1-azaspiro[3.3]heptane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-1-azaspiro[3.3]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-11(13)6-8(12)7-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
Clave InChI
BGRGEIZJUAJNAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/14841.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14841.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)