Merck
SY3432449469
Synthonix Corporation
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)
Clave InChI
QWTQGZAUKADLTO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14610.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14610.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)