Merck
SY3432448930
Synthonix Corporation
5-Bromopyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2/c6-3-1-7-2-8-4(3)5(9)10/h1-2H,(H,9,10)
Clave InChI
HZZBITVSVYFOND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13992.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13992.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)