Merck
SY3432448597
Synthonix Corporation
1-Boc-3-pyrrolidinecarbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-5-4-8(6-11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
DWLADVOODHZCFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13549.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13549.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)