Merck
SY3428347659
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-12(5-7-14)8-13-9-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
NRADOPGBTAJXKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/10252.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10252.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)