SY3424062604
Synthonix Corporation
N-Boc-trans-4-Amino-L-proline methyl ester
About This Item
Iupac Name
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-amino-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6,12H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
Clave InChI
IOLQYMRFIIVPMQ-SFYZADRCSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10156.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)